Få mere at vide
Ansell™ ALPHATEC™ 53-003
Artikelnummer. 30243946 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30243946 11
30243938 7
30243943 8
30243939 9
30243947 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30243946 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 53003110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Revolutionerende hybridteknologi, der leverer et gennembrud inden for kemisk ydeevne.
  • Unik gummipolymer- og plastlaminatteknologi, der giver maksimal kemisk beskyttelse mod et ekstremt bredt sæt af kemiske typer.
  • Unik fremstillingsproces gør det muligt for handsken at være formsiddende.
  • Hævet diamanthåndflademønster for forbedret greb.
  • Unikt på- og aftagningslag for at tillade brugervenlighed.
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-3.
  • Naturgummi og silikone fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Kloreret Nej
Oversigt AlphaTec 53-003 den revolutionerende handske, der omdefinerer kemisk beskyttelse kombineret med integreret støtte til mekanisk og varmebeskyttelse. Vores innovative design kombinerer en avanceret gummipolymerbelægning med banebrydende plastlaminatteknologi, der sætter et nyt benchmark inden for kemisk gennemtrængning, samtidig med at det leverer komfort og taktilitet.
Applikationer Industri
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Produkttype Neoprenhandsker
Størrelse 11
Tykkelse (engelsk) 17 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.43 mm
EN388 Standard EN388:2121X
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ABCEFGHIJKLMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Handske
Greb design Hævet diamant
Foring Uforet
Model- 53-003
Emballagetype Boks
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 350 mm