Beskrivelse
- Unik gummipolymer- og plastlaminatteknologi, der giver maksimal kemisk beskyttelse mod et ekstremt bredt sæt af kemiske typer.
- Unik fremstillingsproces gør det muligt for handsken at være formsiddende.
- Hævet diamanthåndflademønster for forbedret greb.
- Unikt på- og aftagningslag for at tillade brugervenlighed.
- Antistatisk i henhold til EN 1149-3.
- Naturgummi og silikone fri.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016 |
| Kloreret | Nej |
| Oversigt | AlphaTec 53-003 den revolutionerende handske, der omdefinerer kemisk beskyttelse kombineret med integreret støtte til mekanisk og varmebeskyttelse. Vores innovative design kombinerer en avanceret gummipolymerbelægning med banebrydende plastlaminatteknologi, der sætter et nyt benchmark inden for kemisk gennemtrængning, samtidig med at det leverer komfort og taktilitet. |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Neopren |
| Produkttype | Neoprenhandsker |
| Størrelse | 7 |
| Tykkelse (engelsk) | 17 mil. |
| Show More |