Få mere at vide
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
Artikelnummer. 30243940 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 30243940
Brand: Ansell™ 53002070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Revolutionerende hybridteknologi, der leverer et gennembrud inden for kemisk ydeevne.
  • Unik gummipolymer- og plastlaminatteknologi, der giver maksimal kemisk beskyttelse mod et ekstremt bredt sæt af kemiske typer.
  • Unik fremstillingsproces gør det muligt for handsken at være formsiddende.
  • Hævet diamanthåndflademønster for forbedret greb.
  • Unikt på- og aftagningslag for at tillade brugervenlighed.
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-3.
  • Naturgummi og silikone fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Kloreret Nej
Oversigt AlphaTec 53-002 den revolutionerende handske, der omdefinerer kemisk beskyttelse. Vores innovative design kombinerer en avanceret gummipolymerbelægning med banebrydende plastlaminatteknologi, der sætter et nyt benchmark inden for kemisk gennemtrængning, samtidig med at det leverer komfort og taktilitet.
Applikationer Laboratorie
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Produkttype Neoprene Gloves
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 17 mio
Tykkelse (metrisk) 0.43 mm
EN388 Standard EN 388:2016 +A1:2018
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ABCEFGHIJKKMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Handske
Greb design Hævet diamant
Foring Uforet
Model- 53-002
Længde (engelsk) 14 tommer
Længde (metrisk) 350 mm