Beskrivelse
- Innovativt flerlags polymer design - nitril/neopren/nitril lag
- Giver kemisk beskyttelse mod en lang række kemikalier fra syrer og baser til kulbrinter og organiske opløsningsmidler
- Testet iht. EN ISO 374:2016, gennemtrængningstid> 30 minutter mod 13 kemikalier ud af 18 anførte
- Indeholder det nyeste MICROCHEM™ kemisk barriereteknologi, der giver overlegen beskyttelse til brug i farlige miljøer
- ANSELL GRIP™ Teknologi til håndtering af våde eller olieagtige dele, der giver øget fingerfærdighed, greb og komfort
- Indvendig blød nylonfor for komfort og øget mekanisk beskyttelse
- Oeko-Tex™ Standard 100 Godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407 |
| Kloreret | Nej |
| Farve | Grå, Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril, Neopren |
| Størrelse | 8 |
| Tykkelse (engelsk) | 15 mil. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.38 mm |
| EN388 Standard | EN 388:3121A |
| Vis mere |