Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 53-001 Kemikaliebestandige nitrilhandsker
Artikelnummer. 16513552 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16513552 10
16583542 7
16593542 8
16503552 9
16523552 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16513552 Leverandør Ansell Leverandørnr. 53001100
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Sorte handsker har et innovativt flerlags polymerdesign for at tilbyde multi-barriere kemisk beskyttelse.
  • Innovativt flerlags polymer design - nitril/neopren/nitril lag
  • Giver kemisk beskyttelse mod en lang række kemikalier fra syrer og baser til kulbrinter og organiske opløsningsmidler
  • Testet iht. EN ISO 374:2016, gennemtrængningstid> 30 minutter mod 13 kemikalier ud af 18 anførte
  • Indeholder det nyeste MICROCHEM™ kemisk barriereteknologi, der giver overlegen beskyttelse til brug i farlige miljøer
  • ANSELL GRIP™ Teknologi til håndtering af våde eller olieagtige dele, der giver øget fingerfærdighed, greb og komfort
  • Indvendig blød nylonfor for komfort og øget mekanisk beskyttelse
  • Oeko-Tex™ Standard 100 Godkendt
Note: Størrelsesækvivalenter er som følger: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (2XL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407
Kloreret Nej
Applikationer Industrial
Farve Grå, Sort
Latex fri Ja
Materiale Nitril, Neopren
Palm Thickness (English) 33 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.84 mm
Produkttype Chemical-resistant Gloves
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 15 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:3121A
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Greb design Ansell Grebsteknologi
Liner materiale Nylon
Foring Foret
Model- 53001100-NA
Serie AlphaTec™ 53-001
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 35 cm