Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec 53-001 Handsker
Artikelnummer. 17353153 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse: 6; Farve: Hvid; Materiale: Nylon
Artikelnummer.
17353153 Størrelse: 6; Farve: Hvid; Materiale: Nylon
1 options
Artikelnummer. 17353153 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 53001060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    983.00 DKK
    654.45 DKK / 6 par
    Spare 328.55 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemikaliebeskyttelseshandsker med nitril neopren nitril kemikaliehandske og Ansell Grib teknologi
  • Disse syrefaste handsker tilbyder en nitril- og neoprenbarriere, der giver avanceret kemisk beskyttelse mod syrer til kulbrinter og mere
  • Disse AlphaTec™ 53-001 sorte kemikalieresistente handsker har‘ Type A’ kemisk beskyttelse under EN ISO 374:2016
  • MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology kombinerer polymerer i proprietære blandinger eller flerlagsstrukturer, der er specifikke for deres anvendelse, hvilket giver overlegen beskyttelse til bærere
  • ANSELL GRIP™ Teknologi til håndtering af våde eller olieagtige dele, der giver øget fingerfærdighed, greb og komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid, Sort
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Størrelse 6
Stil 53-001
Længde (metrisk) 350 mm