Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 5000 Ultralyd svejset og tapet
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Beskrivelse
Fremstillet af meget synligt innovativt materiale er stærkt, holdbart og velegnet til arbejdere i ekstremt farlige områder, herunder HAZMAT-responsteams.
- Enestående gennemtrængningsevne til adskillige organiske og uorganiske kemikalier, biologiske farer og kemiske krigsførende midler
- Enestående barrierebeskyttelse, der giver og 480 minutters gennembrudstid mod 14 af 15 kemikalier, der er opført i EN ISO 6529
- Meget synlig lys orange farve for forbedret arbejdssikkerhed
- Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
- Designet til at beskytte, omfatter typiske innovative funktioner dobbelt lynlåssystemer
- Flerlags barrieremateriale, som er let, men alligevel stærkt og holdbart
- Antistatisk, testet i henhold til EN 1149-5
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk beskyttelsesbeklædning |
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Orange |
| Engangs | Genanvendelig |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik, Støvleoverflapper |
| Manchet stil | Dobbelt, Elastik |
| Hals stil | Halsbånd |
| Vis mere |