Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 5000
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Stil:
O50T103
O50T111
O50T122
O50T125B
O50T151
O50T151B
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Beskrivelse
- Enestående gennemtrængningsevne til adskillige organiske og uorganiske kemikalier, biologiske farer og kemiske krigsførende midler
- Enestående barrierebeskyttelse, giver> 480 minutters gennembrudstid mod 14 af 15 kemikalier opført i EN ISO 6529
- Designet til at beskytte, dragt bagtil med ansigtsforsegling i neoprengummi for tæt pasform til åndedrætsværn i hele ansigtet
- Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
- Designet til at beskytte, typiske innovative funktioner inkluderer dobbelt lynlåssystemer, dobbelt manchetter med strikkede indvendige manchetter
- Flerlags barrieremateriale, som er let, men alligevel stærkt og holdbart
- Antistatisk
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Lille |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Orange |
| Sømtype | Svejset, Tapet |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Til brug med (applikation) | Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, råmaterialeprøvesamling, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-reaktion, samling og adskillelse af udslip af store rør, udslip af andre spild eller adskillelser |
| Vægt (metrisk) | 132 gsm |
| Stil | O50T103 |