Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 Ultralydssvejset og tapet dragt
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
Beskrivelse
- Specialiseret beskyttelse: AlphaTec™ 4000 ultralydssvejset og tapet - Model 130 er en robust kemikaliebeskyttelsesdragt, permeationstestet til at modstå mere end 200 farlige kemikalier, inklusive kemiske krigsførende midler
- Øget styrke: Denne helkropsbeskyttelsesdragt kommer med tapede og svejsede sømme for at give brugerne ekstra styrke og kemisk barriereforsvar
- Øget synlighed: Designet med orangefarvet materiale sikrer den bedre synlighed, hvilket kan reducere risikoen for arbejdsskader
- Forbedret praktisk: Den har også en hagerem og en tommelfingerløkke, som er kompatible med en række åndedrætsværn og håndbeskyttelsesprodukter
- Optimeret pasform: Dens elastiske todelte hætte, talje, manchetter og ankler forenkler på- og aftagningsprocessen
- Certificerede antistatiske egenskaber: Derudover overholder denne antistatiske dragt EN 1149-5
- CE Kategori III Type 3/4/5 beskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Hætte type | Vedhæftet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Lille |
| Ankel stil | Elastisk |
| Lukketype | Enkelt lynlås lukning |
| Krave type | 3-delt hætte |
| Manchet stil | Elastisk |
| Modstand | Kemi |
| Sømtype | Ultralyd svejset og tapet |