Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 Ultralydssvejset og tapet dragt
Artikelnummer. 18525054 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
18525054 Lille
18545054 Medium
18515054 Større
18565054 X-Large
18535054 2X-stor
18585054 3X-Large
18555054 4X-stor
18575054 5X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 18525054 Leverandør Ansell Leverandørnr. OR40T0013002
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AlphaTec™ 4000 Ultralydssvejset og tapet dragt med innovativ flerlags kemisk barriereteknologi og Type 3/4/5 beskyttelse.
  • Specialiseret beskyttelse: AlphaTec 4000 ultralydssvejset og tapet - Model 130 er en robust kemikaliebeskyttelsesdragt, permeationstestet til at modstå mere end 200 farlige kemikalier, inklusive kemiske krigsførende midler
  • Øget styrke: Denne helkropsbeskyttelsesdragt kommer med tapede og svejsede sømme for at give brugerne ekstra styrke og kemisk barriereforsvar
  • Øget synlighed: Designet med orangefarvet materiale sikrer den bedre synlighed, hvilket kan reducere risikoen for arbejdsskader
  • Forbedret praktisk: Den har også en hagerem og en tommelfingerløkke, som er kompatible med en række åndedrætsværn og håndbeskyttelsesprodukter
  • Optimeret pasform: Dens elastiske todelte hætte, talje, manchetter og ankler forenkler på- og aftagningsprocessen
  • Certificerede antistatiske egenskaber: Derudover overholder denne antistatiske dragt EN 1149-5
  • CE Kategori III Type 3/4/5 beskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Hætte type Vedhæftet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Lille
Ankel stil Elastisk
Lukketype Enkelt lynlås lukning
Krave type 3-delt hætte
Manchet stil Elastisk
Modstand Kemi
Sømtype Ultralyd svejset og tapet