Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 overærmer ultralydssvejset, model 600
Artikelnummer. 17784879 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Universel
Artikelnummer. Størrelse
17784879 Universel
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17784879 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40W0060000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13665.80 DKK
    8673.58 DKK / 150 par
    Spare 4992.22 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
AlphaTec™ 4000 overærmer Ultralydssvejsede, Model 600 tilbyder enestående beskyttelse med over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske krigsførende midler.
  • DESIGN: Et unikt flerlags barrierestof kendt for sin lette, men robuste tekstilfølelse og enestående barriere mod organiske og uorganiske kemikalier
  • ULTRALYD SVEJSDE SØMME: Giver en stærk væske- og partikelbarriere, lavet af samme stof som dragten for at opretholde den samme kemiske modstand
  • DRAGTENS FUNKTIONER
    • Elastik i begge ender
    • Længde 20 tommer.
  • FARVER: Grøn
  • STØRRELSER: One size
  • Til forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, råvareprøvesamling, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, montering og demontering af udstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Konstruktion Flerlags barrierestof
Produkttype Kemikaliebestandigt ærme
Materiale Ikke-vævet stof
Farve Grøn
Sterilitet Ikke steril
Stil Elastik i begge ender
Engangs Genanvendelig
Sømtype Ultralydssvejset
Manchet stil Elastik i begge ender
Latex fri Nej
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering
Længde (engelsk) 20 tommer
Længde (metrisk) 508 mm
nr. pr. sag 30/Cs.