Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 overstøvler
Artikelnummer. 17190695
Skift visning
Lukketype:
Fuldt elastisk
Pakningsstørrelse:
60 par
Artikelnummer. Lukketype Pakningsstørrelse
17190695 Fuldt elastisk 60 par
1 options
Artikelnummer. 17190695 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40T0042400
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Unikt flerlags barrierestof er let og giver enestående barriere mod organiske og uorganiske kemikalier.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Designet til at beskytte
  • Silikone fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse One Size
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Latex fri Ja
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Fuldt elastisk
Sål Type PVC
Sømtype Svejset og tapet
Stil G40T424
Til brug med (applikation) Hazmat-respons, forurenede miljøer, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer
Modstand Kemikalieresistent
Produkttype Støvleovertræk