Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 jakke
Beskrivelse
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Designet til at beskytte
- Silikone fri
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Grøn |
| Lukketype | Dual Zipper |
| Sømtype | Svejset og tapet |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Kun delvis kropsbeskyttelse, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
| Produkttype | Chemical-resistant Jacket |
| Stil | G40T230 |
| Til brug med (applikation) | Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør |
| Vis mere |