Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 jakke
Artikelnummer. 17100695
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17100695 X-Large -
17170685 Lille -
17180685 Medium Pakke med 20
17190685 Større -
17110695 2X-stor -
17120695 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17100695 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40T0023005
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et unikt flerlags barrierestof kendt for sin lette, men robuste tekstilfølelse og enestående barriere mod organisk& uorganiske kemikalier.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Designet til at beskytte
  • Silikone fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Grøn
Lukketype Dobbelt lynlås
Sømtype Svejset og tapet
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kun delvis kropsbeskyttelse, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003
Produkttype Kemikalieresistent kappe
Stil G40T230
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør
Vægt (metrisk) 103 gsm