Beskrivelse
- Specialiseret beskyttelse: AlphaTec™ 4000 CFR Stitched and Tapeed - Model 111 kemisk beskyttelsesdragt har multi-hazard-løsninger, der tilbyder en dokumenteret 8-timers barriere mod kemikalier som ikke-brandfarlige, brandfarlige og aggressive opløsningsmidler
- Forbedret holdbarhed: I overensstemmelse med EN ISO 14116 og ASTM D6413 flammebestandighed* beskytter denne fuldt beskyttende dragt bæreren mod kemiske sprøjt uden at gå på kompromis med sikkerheden ved at begrænse flammespredning i tilfælde af en flash fire
- Forhøjet komfort: Det optimerede kropspasform i denne beskyttelsesdragt giver forbedret komfort og sikkerhed for brugeren
- Denne fuldkemiske beskyttelsesdragt beskytter mod infektive stoffer, testet i henhold til ASTM F1671 og kulbrinter som hexan, HF, oleum og mange flere
- *AlphaTec™ 4000 CFR bør aldrig bæres isoleret for at beskytte mod flammehæmmende stoffer.
- Brug altid tøj over toppen, der opnår EN ISO 14116 Index 2 eller højere
- Polyolefinbaseret kernebarrierelaminat, med FR ikke-vævet indre og FR ydre barrierefilm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemikaliebestandige overtræksdragter |
| Størrelse | 5X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyolefin |
| Farve | Orange |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hætte type | Vedhæftet |
| Vis mere |