Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 Cape Hood
Artikelnummer. 17170855
Skift visning
Stil: G40W507
Artikelnummer.
17170855 Stil: G40W507
1 options
Artikelnummer. 17170855 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40W0050700
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Konstrueret til at give en enestående barriere mod en lang række organiske og uorganiske kemikalier og biologiske midler.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Designet til at beskytte, typiske innovative funktioner omfatter dobbelt lynlåssystemer og dobbelte manchetter
  • Forbedret komfort, strikkede indvendige manchetter og indre tekstilstof forbedrer bærerens accept
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hood
Størrelse One Size
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Grøn
Lukketype Krog og Løkke
Engangs Engangsbrug
Sømtype Svejset
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør
Stil G40W507