Få mere at vide
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet - Model 757
Artikelnummer. 17190845
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17190845 2X-stor -
17170835 Lille Pakke med 3
17100845 Medium -
17130845 Større -
17160845 X-Large -
17120855 3X-Large Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17190845 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40TA0075706
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet fuld kemisk beskyttelsesdragt giver et panoramavisirdesign for at sikre et godt synsfelt for bæreren, udover at give en række ærmemuligheder.
  • Avanceret forsvar: De AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 757 beskyttelsesdragt er blevet testet mod mere end 200 kemikalier, inklusive kemiske krigsmidler
  • Forbedret beskyttelse: Denne fulde kemiske beskyttelsesdragt giver et panoramavisirdesign for at sikre et godt synsfelt for bæreren, ud over at give en række ærmemuligheder
  • Reducerede risici: De vedhæftede sokker og den elastiske støvle over flap-design af denne helkropsbeskyttelsesdragt kan bæres inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler, mens benet over flappen bæres udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
  • Øget taktilitet: Denne kemiske beskyttelsesdragt har et panoramavisirdesign, der giver et godt synsfelt for bæreren
DESIGN FUNKTIONER:
  • Fuldt indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
  • Dragtens funktioner inkluderer internt luftkanalventilationssystem dobbelt manchetter, finger- og tommelfingerløkke, G02 AlphaTec™ 02-100 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handsker.
  • Fastgjorte sokker med elastisk støvleklap og nødsnøre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemisk håndtering, fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller rør, indlæsning og losning af procesudstyr, indsamling af råvareprøver, koncentrationsblanding og palletering, farligt material-respons, samling og demontering af store rør
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse 2X-stor
Ankel stil Fastgjorte sokker, elastisk støvle over flap
Lukketype Lynlås
Krave type Hætte med panoramavisir
Engangs Genanvendelig
Køn Unisex
Hals stil Hætte med panoramavisir
Produkttype Kemisk beskyttelsesdragt
Beskyttelsesklasse CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Sømtype Ultralyd svejset og tapet