Få mere at vide
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet - Model 757
Beskrivelse
- Avanceret forsvar: De AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 757 beskyttelsesdragt er blevet testet mod mere end 200 kemikalier, inklusive kemiske krigsmidler
- Forbedret beskyttelse: Denne fulde kemiske beskyttelsesdragt giver et panoramavisirdesign for at sikre et godt synsfelt for bæreren, ud over at give en række ærmemuligheder
- Reducerede risici: De vedhæftede sokker og den elastiske støvle over flap-design af denne helkropsbeskyttelsesdragt kan bæres inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler, mens benet over flappen bæres udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
- Øget taktilitet: Denne kemiske beskyttelsesdragt har et panoramavisirdesign, der giver et godt synsfelt for bæreren
DESIGN FUNKTIONER:
- Fuldt indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
- Dragtens funktioner inkluderer internt luftkanalventilationssystem dobbelt manchetter, finger- og tommelfingerløkke, G02 AlphaTec™ 02-100 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handsker.
- Fastgjorte sokker med elastisk støvleklap og nødsnøre.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Forurenede miljøer, kemisk håndtering, fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller rør, indlæsning og losning af procesudstyr, indsamling af råvareprøver, koncentrationsblanding og palletering, farligt material-respons, samling og demontering af store rør |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Lille |
| Ankel stil | Fastgjorte sokker, elastisk støvle over flap |
| Lukketype | Lynlås |
| Krave type | Hætte med panoramavisir |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |