missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet - Model 757
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
- Avanceret forsvar: De AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 757 beskyttelsesdragt er blevet testet mod mere end 200 kemikalier, inklusive kemiske krigsmidler
- Forbedret beskyttelse: Denne fulde kemiske beskyttelsesdragt giver et panoramavisirdesign for at sikre et godt synsfelt for bæreren, ud over at give en række ærmemuligheder
- Reducerede risici: De vedhæftede sokker og den elastiske støvle over flap-design af denne helkropsbeskyttelsesdragt kan bæres inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler, mens benet over flappen bæres udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
- Øget taktilitet: Denne kemiske beskyttelsesdragt har et panoramavisirdesign, der giver et godt synsfelt for bæreren
DESIGN FUNKTIONER:
- Fuldt indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
- Dragtens funktioner inkluderer internt luftkanalventilationssystem dobbelt manchetter, finger- og tommelfingerløkke, G02 AlphaTec™ 02-100 eller G05 AlphaTec™ 29-500 handsker.
- Fastgjorte sokker med elastisk støvleklap og nødsnøre.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Større |
| Ankel stil | Fastgjorte sokker, elastisk støvle over flap |
| Lukketype | Lynlås |
| Krave type | Hætte med panoramavisir |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion