Få mere at vide
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet - Model 756
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
- Avanceret forsvar: De AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 756 beskyttelsesdragt blev vurderet mod mere end 200 kemikalier, inklusive kemiske krigsførende midler
- Forbedret beskyttelse: Denne kemikaliebeskyttelsesdragts svejsede og tapede sømme tilbyder det højeste niveau af forsvar mod væsker og partikler
- Tilføjede funktioner: Den AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 756 har også et panoramavisirdesign, som sikrer et godt synsfelt for bæreren
- Reduceret risiko: Ud over en række ærmemuligheder kommer denne beskyttende kropsdragt også med påsatte sokker og en elastisk støvle over flap for at reducere risikoen for indtrængen af kemikalier
DESIGN FUNKTIONER
- Fuldt indkapslet luftforsynet dragt, der har en permanent indbygget AlphaTec AVANT STS V1 flyselskab regulator.
- Dragtens funktioner inkluderer indvendigt luftkanalventilationssystem dobbelte manchetter, finger- og tommelfingerløkke.
- Vedhæftede støvler ender med anti-slip PVC sål version også tilgængelig og nødoprivningssnor.
- Vedlagte handske muligheder:. Ingen handske med fingerløkker, G02(B) AlphaTec™ 02-100 eller G05(D) AlphaTec™ 29-500.
- Styles med koder, der slutter på A756, inkluderer et valgfrit CEJN flyselskabsstik, stilarter med koder, der slutter på 0756, gør det ikke.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Lille |
| Ankel stil | Fastgjorte sokker, elastisk støvle over flap |
| Lukketype | Lynlås |
| Krave type | Hætte med panoramavisir |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |