Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G05
Artikelnummer. 17190805
Skift visning
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
Large/X-Large
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17190805 2X-stor -
17170795 Lille -
17100805 Medium -
17130805 Større -
17160805 Large/X-Large Pakke med 3
17120815 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17190805 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GR40T00075706G05
Forventet forsendelse: 28-01-2027
AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G05 er fastgjort af bæreren og aftagelig til genbrug, når det er relevant. Luftstrømmen kan indstilles fra 340 L/min til 590 L/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar.
Fastgjort af bæreren og aftagelig til genbrug.
  • Luftstrømmen kan indstilles fra 340 L/min til 590 L/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
  • En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
  • Udåndingsventiler monteret på bagsiden af dragten tillader C0 2 at undslippe og udligner trykket i dragten, hvilket giver mulighed for et komplet bevægelsesområde uden risiko for overdreven tryk, der forårsager skade på dragten eller bæreren
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
  • Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med overklappen på benene udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14605:2005 + A1:2009∣CE KATEGORI III∣EN 1073-1:2016 + A1:2018∣EN 1149-5:2018
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer∣Kemisk håndtering∣Fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer∣Overførsel af væsker og faste stoffer∣Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger∣Losning og losning af procesudstyr∣Råmaterialeprøvesamling∣Koncentrationsblanding og palletering∣Hazmat respons∣Samling og adskillelse af store rør
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse 2X-stor
Ankel stil Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap
Lukketype Lynlås
Krave type Indkapslet hætte
Manchet stil Elastiske dobbeltmanchetter med finger- og tommelfingerløkke og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Luftforsynede/forsynede systemer
Køn Unisex
Hals stil Fuldt indkapslet hætte
Antal lommer Ingen
Produkttype Indkapslede kemikaliebeskyttelsesdragter til brug med luftforsynede/forsynede systemer
Beskyttelsesklasse CE-KATEGORI III
Modstand Kemikalier I Partikel I Antistatisk
Sømtype Svejset og tapet
Sterilitet Ikke steril
Talje stil Polyester webbing bælte med YKK spænde