Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline
Beskrivelse
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler.
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren.
- En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm).
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren.
- Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Strømper er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverklappen båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Lille |
| Produkttype | Indkapslede kemiske beskyttelsesdragter til brug med luftmatede/tilførte systemer |
| Sømtype | Svejset og tapet |
| Stil | G400756 |
| Vægt (metrisk) | 103 gsm |