Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline
Artikelnummer. 17100785
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17100785 Medium -
17170775 Lille -
17160785 X-Large Pakke med 3
17190785 2X-stor -
17130785 Større -
17120795 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17100785 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40T00075603
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Indkapslede kemikaliebeskyttelsesdragter til brug med luftforsynede/forsynede systemer.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler.
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren.
  • En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm).
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren.
  • Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Strømper er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverklappen båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Medium
Produkttype Indkapslede kemiske beskyttelsesdragter til brug med luftmatede/tilførte systemer
Sømtype Svejset og tapet
Stil G400756
Vægt (metrisk) 103 gsm