Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline ultralydssvejset og tapet G05
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
Large/X-Large
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Fastgjort af bæreren og aftagelig.
- Luftstrømmen kan justeres fra 340 L/min til 590 L/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar.
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
- En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
- Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
- Vedhæftede sokkestøvler med skridsikker PVC-sål - Designet til at tillade bløde eller beskyttende sikkerhedssko at blive båret indeni og giver begrænset modstand mod skridning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) |
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Forurenede miljøer, Kemikaliehåndtering, Påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, Overførsel af væsker og faste stoffer, Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger, Lastning og losning af procesudstyr, Råvareprøvesamling, Koncentrationsblanding og palletering, Hazmat-respons, Montering og adskillelse af store rør |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Lille |
| Ankel stil | Fastgjorte elastiske sokkestøvler med skridsikker PVC-sål |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastiske dobbeltmanchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |