Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline ultralydssvejset og tapet
Artikelnummer. 17120735
Skift visning
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
Large/X-Large
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17120735 Lille -
17150735 Medium -
17180735 Større -
17110745 Large/X-Large Pakke med 3
17140745 2X-stor -
17170745 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17120735 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GR40T0075402
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultralydssvejsede og tapede er fastgjort af bæreren og aftagelige til genbrug, når det er relevant. Luftstrømmen kan justeres fra 340 L/min til 590 L/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar.
Fastgjort af bæreren og aftagelig.
  • Luftstrømmen kan justeres fra 340 L/min til 590 L/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
  • En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
  • Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
  • Vedhæftede sokkestøvler med skridsikker PVC-sål - Designet til at tillade bløde eller beskyttende sikkerhedssko at blive båret indeni og giver begrænset modstand mod skridning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, Kemikaliehåndtering, Påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, Overførsel af væsker og faste stoffer, Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger, Lastning og losning af procesudstyr, Råvareprøvesamling, Koncentrationsblanding og palletering, Hazmat-respons, Montering og adskillelse af store rør
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Lille
Ankel stil Fastgjorte elastiske sokkestøvler med skridsikker PVC-sål
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastiske dobbeltmanchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
Engangs Genanvendelig
Køn Unisex
Hals stil Fuldt indkapslet hætte med visir
Antal lommer Ingen
Beskyttelsesklasse CE-KATEGORI III
Modstand Kemisk I Partikel I Radioaktiv I ESD
Sømtype Svejset og tapet