Få mere at vide
Ansell AlphaTec 4000 AVANT Flyselskab
Artikelnummer. 17190755
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Større
X-Large
2X-Large
2X-stor
3X-Large
Inkluderer:
Sokker og neopren handsker
Strømper og elastisk støvleoverlap
Vedhæftede sokker og handsker
Stil:
G40T755
G40T755B
G40T755C
G40T755D
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Inkluderer Stil Pakningsstørrelse
17190755 Større Strømper og elastisk støvleoverlap G40T755D -
17120755 Lille Sokker og neopren handsker G40T755C -
17100775 3X-Large Strømper og elastisk støvleoverlap G40T755D -
17130755 Lille Strømper og elastisk støvleoverlap G40T755D Pakke med 3
17140755 Medium Vedhæftede sokker og handsker G40T755B -
17150755 Medium Sokker og neopren handsker G40T755C -
17160755 Medium Strømper og elastisk støvleoverlap G40T755D -
17170755 Større Vedhæftede sokker og handsker G40T755B -
17100755 Lille Strømper og elastisk støvleoverlap G40T755 -
17120765 X-Large Strømper og elastisk støvleoverlap G40T755D -
17180755 Større Sokker og neopren handsker G40T755C -
17140765 2X-stor Vedhæftede sokker og handsker G40T755B -
17150765 2X-Large Sokker og neopren handsker G40T755C -
17160765 2X-stor Strømper og elastisk støvleoverlap G40T755D -
17130765 2X-stor Strømper og elastisk støvleoverlap G40T755 -
17170765 3X-Large Strømper og elastisk støvleoverlap G40T755 -
17180765 3X-Large Vedhæftede sokker og handsker G40T755B -
17190765 3X-Large Sokker og neopren handsker G40T755C -
17110755 Lille Vedhæftede sokker og handsker G40T755B -
17100765 X-Large Vedhæftede sokker og handsker G40T755B -
17110765 X-Large Sokker og neopren handsker G40T755C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 17190755 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40T0075504G05
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Indkapslede kemikaliebeskyttelsesdragter til brug med luftforsynede/forsynede systemer.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
  • En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm).
  • Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
  • Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Strømper er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverklappen båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemisk håndtering, fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller rør, indlæsning og losning af procesudstyr, indsamling af råvareprøver, koncentrationsblanding og palletering, farligt material-respons, samling og demontering af store rør
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Større
Inkluderer Strømper og elastisk støvleoverlap
Produkttype Indkapslede kemiske beskyttelsesdragter til brug med luftmatede/tilførte systemer
Sømtype Svejset og tapet
Stil G40T755D
Vægt (metrisk) 103 gsm