Få mere at vide
Ansell AlphaTec 4000 AVANT Flyselskab
Beskrivelse
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
- En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm).
- Dragt-/bæltemonteret regulator komplet med en advarselsfløjte for lavt flow AVANT STS regulator kan monteres på dragten og fjernes til genbrug, forudsat at rengøring og dekontaminering er tilladt.
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
- Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap - Strømper er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverklappen båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes |
| Hætte type | Fully Encapsulated |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | 3X-Large |
| Inkluderer | Vedhæftede sokker og handsker |
| Produkttype | Encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems |
| Sømtype | Svejset og tapet |
| Stil | G40T755B |
| Vægt (metrisk) | 103 gsm |