Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 APOLLO
Artikelnummer. 17110665
Skift visning
Størrelse:
Lille
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17110665 Lille Pakke med 4
17120665 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17110665 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40T0012602
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Fuldt indkapslet kemikaliebeskyttende og væsketæt dragt med Type 3/4 beskyttelse.
  • Designet til at beskytte, dobbelt lynlåssystem bagtil, påsatte sokker med støvleoverflap
  • Bagmonteret åndedrætsværn (BA) pose - universal pasform med de fleste BA
  • Forbedret komfort, strikkede indvendige manchetter og indre tekstilstof forbedrer bærerens accept
  • Vedhæftet Ansell Barrier™ handsker, udåndingsventiler og klar ansigtsvisir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Lille
Produkttype Fuldt indkapslet kemisk beskyttende, væsketæt dragt, Type 3/4 beskyttelse
Sømtype Svejset og tapet
Stil G40T126B
Vægt (metrisk) 103 gsm