Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000
Artikelnummer. 17110675
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
Større
X-Large
2X-Large
2X-stor
3X-Large
Stil:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Stil Pakningsstørrelse
17110675 Større G40T151 -
17110645 X-Small G40T111 -
17120655 Medium G40T125D Pakke med 8
17160635 Medium G40T103 Pakke med 10
17170635 Større G40T103 -
17180635 X-Large G40T103 -
17190635 2X-stor G40T103 -
17100645 3X-Large G40T103 -
17190645 Lille G40T125B -
17110655 Medium G40T125B Pakke med 8
17130655 Større G40T125B Pakke med 8
17150655 X-Large G40T125B -
17170655 2X-Large G40T125B -
17190655 3X-Large G40T125B -
17100655 Lille G40T125D -
17120645 Lille G40T121 -
17140655 Større G40T125D -
17160655 X-Large G40T125D -
17180655 2X-stor G40T125D Pakke med 8
17100665 3X-Large G40T125D -
17130665 Lille G40T132 -
17140665 Medium G40T132 -
17150665 Større G40T132 -
17160665 X-Large G40T132 -
17170665 2X-stor G40T132 -
17180665 3X-Large G40T132 -
17100675 Medium G40T151 -
17120675 X-Large G40T151 -
17130675 2X-stor G40T151 -
17140675 3X-Large G40T151 -
17190665 Lille G40T151B Pakke med 8
17150675 Lille G40T162 -
17160675 Medium G40T162 -
17170675 Større G40T162 Pakke med 10
17180675 X-Large G40T162 Pakke med 10
17190675 2X-stor G40T162 -
17100685 3X-Large G40T162 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Artikelnummer. 17110675 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40T0015104
Forventet forsendelse: 26-02-2027
En kemisk beskyttelsesdragt, der er konstrueret til at give en enestående barriere mod en lang række organiske og uorganiske kemikalier og biologiske midler.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Designet til at beskytte, typiske innovative funktioner omfatter dobbelt lynlåssystemer og dobbelte manchetter
  • Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
  • Forbedret komfort, strikkede indvendige manchetter og indre tekstilstof forbedrer bærerens accept
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Større
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Grøn
Sømtype Svejset, Optaget
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, NFPA 1992
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør
Vægt (metrisk) 103 gsm
Stil G40T151