Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000
Artikelnummer. 17110645
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
Større
X-Large
2X-Large
2X-stor
3X-Large
Stil:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
37 product options available for selection
| Artikelnummer. | Størrelse | Stil | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17110645 | X-Small | G40T111 | - |
| 17120655 | Medium | G40T125D | Pakke med 8 |
| 17160635 | Medium | G40T103 | Pakke med 10 |
| 17170635 | Større | G40T103 | - |
| 17180635 | X-Large | G40T103 | - |
| 17190635 | 2X-stor | G40T103 | - |
| 17100645 | 3X-Large | G40T103 | - |
| 17190645 | Lille | G40T125B | - |
| 17110655 | Medium | G40T125B | Pakke med 8 |
| 17130655 | Større | G40T125B | Pakke med 8 |
| 17150655 | X-Large | G40T125B | - |
| 17170655 | 2X-Large | G40T125B | - |
| 17190655 | 3X-Large | G40T125B | - |
| 17100655 | Lille | G40T125D | - |
| 17120645 | Lille | G40T121 | - |
| 17140655 | Større | G40T125D | - |
| 17160655 | X-Large | G40T125D | - |
| 17180655 | 2X-stor | G40T125D | Pakke med 8 |
| 17100665 | 3X-Large | G40T125D | - |
| 17130665 | Lille | G40T132 | - |
| 17140665 | Medium | G40T132 | - |
| 17150665 | Større | G40T132 | - |
| 17160665 | X-Large | G40T132 | - |
| 17170665 | 2X-stor | G40T132 | - |
| 17180665 | 3X-Large | G40T132 | - |
| 17100675 | Medium | G40T151 | - |
| 17110675 | Større | G40T151 | - |
| 17120675 | X-Large | G40T151 | - |
| 17130675 | 2X-stor | G40T151 | - |
| 17140675 | 3X-Large | G40T151 | - |
| 17190665 | Lille | G40T151B | Pakke med 8 |
| 17150675 | Lille | G40T162 | - |
| 17160675 | Medium | G40T162 | - |
| 17170675 | Større | G40T162 | Pakke med 10 |
| 17180675 | X-Large | G40T162 | Pakke med 10 |
| 17190675 | 2X-stor | G40T162 | - |
| 17100685 | 3X-Large | G40T162 | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17110645
Supplier
Ansell
Supplier No.
GR40T0011101
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Designet til at beskytte, typiske innovative funktioner omfatter dobbelt lynlåssystemer og dobbelte manchetter
- Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
- Forbedret komfort, strikkede indvendige manchetter og indre tekstilstof forbedrer bærerens accept
- Antistatisk
Specifications
Specifications
| Størrelse | X-Small |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Grøn |
| Sømtype | Svejset, Optaget |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, US Ergo-certificering |
| Til brug med (applikation) | Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør |
| Vægt (metrisk) | 103 gsm |
| Stil | G40T111 |