Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 39-122 Series Nitril Heavy Duty Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Væske- og kemikaliebeskyttelseshandsker
- Industrielle handsker
- Tough handske giver optimal brugskomfort takket være dens naturlige form, der gør den velegnet til brug med langvarige opgaver
- Overlegen fingerfærdighed og det høje niveau af vådt og tørt greb bidrager til bærerens sikkerhed og i sidste ende til den samlede produktivitet
- Robust handske med kemisk beskyttelse
Ansøgninger :
- Justering af paneler dele komponenter
- Påføring af finish på materialer, produkter
- Montering og demontering af udstyr
- Reparation, vedligeholdelse af udstyr
- Håndtering af materialer med skarpe eller ru kanter
- Udskiftning af olie, væsker og filter
- Produktionslinje support og vedligeholdelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| Størrelse | 8 |
| Til brug med (applikation) | Kemiske anlæg og transport, kemisk forarbejdning, Olieraffinering og petrokemikalier, rengøring og affedtning, eksponering for kemikalier, Opløsningsmidler, farlige væsker, PVC-cementer eller stående Vand, rengørings- og vedligeholdelsesarbejde |
| Handske manchet stil | Handske |
| Vis mere |