Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Kemikalie-resistente handsker med Gauntlet-manchet
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Høj fleksibilitet og taktilitet i forhold til standard butyl
- Forhøjet diamantmønster for forbedret greb
- Høj ydeevne mod meget aggressive kemikalier, herunder opløsningsmidler, aldehyder, ketoner, estere og koncentrerede mineralsyrer
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Butyl |
| Produkttype | Butylhandsker |
| Størrelse | 10 |
| Tykkelse (engelsk) | 14 mil. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.35 mm |
| Handske manchet stil | Handske |
| Længde (engelsk) | 14'' |