Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Kemikalie-resistente handsker med Gauntlet-manchet
Artikelnummer. 18556574 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
18556574 9
18566574 7
18546574 8
18586574 10
18576574 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18556574 Leverandør Ansell Leverandørnr. 38001PP090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    658.10 DKK
    414.21 DKK / 1 par
    Spare 243.89 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Kemikalie-resistente handsker med Gauntlet Cuff er lavet af vandbaseret butyl og har et hævet diamantgreb til præcise industrielle applikationer.
  • Høj fleksibilitet og taktilitet i forhold til standard butyl
  • Forhøjet diamantmønster for forbedret greb
  • Høj ydeevne mod meget aggressive kemikalier, herunder opløsningsmidler, aldehyder, ketoner, estere og koncentrerede mineralsyrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Butyl
Produkttype Butylhandsker
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 14 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.35 mm
Handske manchet stil Handske
Længde (engelsk) 14''