Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (eks ChemTek™ 38-612)
Maksimal beskyttelse mod farlige kemikalier
1218.45 DKK
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating | ANSI 1 |
---|---|
Kloreret | Nej |
Klip stil | Beaded |
Applikationer | Industri |
Belægningsmateriale | Viton/Butyl Polymer |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15886932
|
Ansell™
38612080 |
8 |
1835.00 DKK 1218.45 DKK / 1 par Spare 616.55 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15896932
|
Ansell™
38612090 |
9 |
1835.00 DKK 1218.45 DKK / 1 par Spare 616.55 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- De AlphaTec™ 38-612-serien giver den bedste modstand mod de mest aggressive kemikalier– uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller komfort.
- AlphaTec ™ 38-612 tilbyder beskyttelse mod alifatiske, halogenerede og aromatiske kulbrinter samt koncentrerede mineralsyrer.
- AlphaTec™ 38-612 handsker meget fleksible og giver fremragende fingerfærdighed. Designet til komfort– med en naturlig, buet ergonomisk form og blød fornemmelse– de tilbyder nem påtagning og godt greb.
Tekniske data
ANSI 1 | |
Beaded | |
Viton/Butyl Polymer | |
Glat | |
Butyl polymer | |
0.0118 in. | |
Nej | |
Bakterier, kun svampe | |
Glat | |
12 tommer |
Nej | |
Industri | |
Sort | |
Ja | |
Butyl handsker | |
0.3 mm | |
Type A | |
Beaded | |
Uforet | |
300 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (eks ChemTek™ 38-612)