Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (eks ChemTek™ 38-612)
Artikelnummer. 15896932 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15896932
Brand: Ansell™ 38612090
Maksimal beskyttelse mod farlige kemikalier
  • De AlphaTec™ 38-612-serien giver den bedste modstand mod de mest aggressive kemikalier– uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller komfort.
  • AlphaTec ™ 38-612 tilbyder beskyttelse mod alifatiske, halogenerede og aromatiske kulbrinter samt koncentrerede mineralsyrer.
  • AlphaTec™ 38-612 handsker meget fleksible og giver fremragende fingerfærdighed. Designet til komfort– med en naturlig, buet ergonomisk form og blød fornemmelse– de tilbyder nem påtagning og godt greb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 1
Kloreret No
Klip stil Beaded
Applikationer Industrial
Belægningsmateriale Viton/Butyl Polymer
Farve Black
Udvendig finish Smooth
Latex fri Yes
Materiale Butyl Polymer
Produkttype Butyl Gloves
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 0.0118 in.
Tykkelse (metrisk) 0.3 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Handske manchet stil Beaded
Greb design Smooth
Foring Unlined
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 300 mm