Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38-560 Kemikaliebestandige Butylhandsker - Gauntlet-manchet
Artikelnummer. 16875220 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16875220
Brand: Ansell 38560100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Handsker er konstrueret af et tykt butylmateriale for at give et højt niveau af kemisk modstand mod aggressive kemikalier uden at ofre komfort eller fingerfærdighed.
  • Højt beskyttelsesniveau mod gasser, især ozon
  • Forlænget manchet i hanskestil for yderligere beskyttelse
  • Perlemanchet for rivemodstand og nem påtagning
  • Groft finish på hånden for sikrere håndtering
  • Designet til komfort med en naturlig, buet ergonomisk form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Applikationer Industrial
Farve Black
Latex fri Yes
Materiale Butyl Polymer
Produkttype Butyl Gloves
Størrelse 10
EN388 Standard 1020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ABIKPT
EN ISO 374 - 5 Yes
Handske manchet stil Gauntlet
Modstandsdygtig overfor Solvents, and Strong Acids
Serie 38-560