Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38-560 Kemikaliebestandige Butylhandsker - Gauntlet-manchet
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Beskrivelse
- Højt beskyttelsesniveau mod gasser, især ozon
- Forlænget manchet i hanskestil for yderligere beskyttelse
- Perlemanchet for rivemodstand og nem påtagning
- Groft finish på hånden for sikrere håndtering
- Designet til komfort med en naturlig, buet ergonomisk form
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Butyl polymer |
| Produkttype | Butyl Gloves |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | 1020X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | ABIKPT |
| Vis mere |