Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38-560 Kemikaliebestandige Butylhandsker - Gauntlet-manchet
Handsker er konstrueret af et tykt butylmateriale for at give et højt niveau af kemisk modstand mod aggressive kemikalier uden at ofre komfort eller fingerfærdighed.
Brand:  Ansell 38560070
5303.56 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Produktkode 16845220
  • 7950.00 DKK / 10 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Højt beskyttelsesniveau mod gasser, især ozon
  • Forlænget manchet i hanskestil for yderligere beskyttelse
  • Perlemanchet for rivemodstand og nem påtagning
  • Groft finish på hånden for sikrere håndtering
  • Designet til komfort med en naturlig, buet ergonomisk form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Butyl polymer
1020X
ABIKPT
Handske
38-560
Sort
7
Type A
Ja
Opløsningsmidler og stærke syrer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 38-560 Kemikaliebestandige Butylhandsker - Gauntlet-manchet > 7