Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38-514 Kemikaliebestandige Butylhandsker
Artikelnummer. 11741693 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11741693 9 1 par
11721693 7 1 par
11711693 10 1 par
11947732 11 1 par
11731693 8 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11741693 Leverandør Ansell Leverandørnr. 38514090
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tynd butylhandske giver modstandsdygtighed over for aggressive kemikalier, herunder opløsningsmidler og stærke syrer.
  • Beskyttelse mod aldehyder, ketoner og estere samt koncentrerede mineralsyrer
  • Fleksibel og behagelig
  • Naturlig, buet ergonomisk form
  • Nem påføring og sikkert greb
  • Ru finish giver sikrere håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/compliance ANSI 3, EN 388-1000X, EN 374-1/Type A, CE-mærket
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Applikationer Industrial
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Butyl
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Butyl Gloves
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 14 mio
Tykkelse (metrisk) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:1000X, EN 388:1000
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ABCIKMPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Til brug med (applikation) Kemiske anlæg og transport, kemisk behandling, håndtering af syrer, baser, salte og ketoner
Handske manchet stil Beaded
Greb design Ru
Foring Uforet
Model- 38-514 9 189023
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.5 cm