Beskrivelse
- AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded & Taped-Model 103 beskyttelsesdragten har flerlags stof, der sikrer en effektiv barriere mod adskillige uorganiske kemikalier og biofarer
- Denne beskyttende barriere forstærkes yderligere af dobbelte manchetter, dobbelte lynlåssystemer og dobbelt lynlås, hvilket forlænger holdbarheden
- Denne beskyttende yderbeklædning er meget synlig i en klar gul farve, og denne beskyttende yderbeklædning er særligt iøjnefaldende i svagt oplyste miljøer, hvilket øger brugerens og arbejdspladsens sikkerhed
- Derudover opfylder den EN 1149-5 antistatiske standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk beskyttelsesbeklædning |
| Størrelse | 5X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Dobbelt, Elastik |
| Hals stil | Kravet |
| Vis mere |