Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 ultralydssvejset model 122
Artikelnummer. 17999150 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
4X-stor
5X-stor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17999150 5X-stor
17919150 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17999150 Leverandør Ansell Leverandørnr. YE30W0012209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 DKK
    220.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 122.72 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
AlphaTec™ 3000 Ultralydssvejset Model 122 har en flerlags stofbarriere til beskyttelse mod forskellige kemikalier.
  • Specialiseret beskyttelse: Lavet med slidstærkt flerlags nonwoven laminat AlphaTec™ 3000 Ultralydssvejset, Model 122 beskytter mod forskellige uorganiske kemikalier og biologiske farer, samtidig med at den sikrer letvægtskomfort
  • Forbedrede funktioner: Denne kemikaliebeskyttende dragt har dobbelt lynlåssystemer, dobbelte manchetter og påsatte barrierehandsker, der forbedrer dens beskyttende egenskaber, samt en todelt hætte og en elastisk talje, ærmer og overmanchetter
  • Forbedret synlighed: Takket være dets høje synlige gule ydre sikrer denne beskyttelsesdragt større bruger- og arbejdspladssikkerhed
  • Sikre antistatiske egenskaber: Denne helkropsbeskyttelsesdragt er også testet mod EN 1149-5 antistatiske standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse 5X-stor
Køn Unisex
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastik
Ankel stil Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel, Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås
Sømtype Svejset
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B
Modstand Væske, Kemikalier, Partikel, Antistatisk, Blodbårne patogener
Konstruktion Coverall med 2-delt hætte, dobbelt lynlås lukning, elastisk hætte, talje og ærmer over manchetter og integrerede sokker med støvleoverflap
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Number, , EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 14126:2003
Latex fri Nej
Antal lommer Ingen
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, Uventede lækager spild eller andre udslip, Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger, Lastning og losning af lastbiler og køretøjer, Påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, Produktinspektion, Blanding eller lastning af kemikalier, Rengøring af anlæg og maskiner
Stil 3000 122