Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 ultralydssvejset model 122
Artikelnummer. 17919150 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
4X-stor
5X-stor
Artikelnummer. 17919150
Brand: Ansell YE30W0012208
AlphaTec™ 3000 Ultralydssvejset Model 122 har en flerlags stofbarriere til beskyttelse mod forskellige kemikalier.
  • Specialiseret beskyttelse: Lavet med slidstærkt flerlags nonwoven laminat AlphaTec™ 3000 Ultralydssvejset, Model 122 beskytter mod forskellige uorganiske kemikalier og biologiske farer, samtidig med at den sikrer letvægtskomfort
  • Forbedrede funktioner: Denne kemikaliebeskyttende dragt har dobbelt lynlåssystemer, dobbelte manchetter og påsatte barrierehandsker, der forbedrer dens beskyttende egenskaber, samt en todelt hætte og en elastisk talje, ærmer og overmanchetter
  • Forbedret synlighed: Takket være dets høje synlige gule ydre sikrer denne beskyttelsesdragt større bruger- og arbejdspladssikkerhed
  • Sikre antistatiske egenskaber: Denne helkropsbeskyttelsesdragt er også testet mod EN 1149-5 antistatiske standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastik
Ankel stil Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel, Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås
Sømtype Svejset
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B
Modstand Væske, Kemikalier, Partikel, Antistatisk, Blodbårne patogener
Konstruktion Coverall med 2-delt hætte, dobbelt lynlås lukning, elastisk hætte, talje og ærmer over manchetter og integrerede sokker med støvleoverflap
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 14126:2003
Latex fri Nej
Antal lommer Ingen
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, Uventede lækager spild eller andre udslip, Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger, Lastning og losning af lastbiler og køretøjer, Påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, Produktinspektion, Blanding eller lastning af kemikalier, Rengøring af anlæg og maskiner
Stil 3000 122