Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 ultralydssvejset model 103
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
3X-Large
4X-stor
5X-stor
Beskrivelse
- Forstærket beskyttelse: AlphaTec ™ 3000 Ultralydssvejset - Model 103 beskyttelsesdragt har flerlagsstof, der sikrer en effektiv barriere mod talrige uorganiske kemikalier og biofarer
- Forbedrede funktioner: Denne beskyttende barriere er yderligere forstærket af dens dobbelte manchetter, dobbelt lynlåssystemer og dobbelt lynlåskabinet, som forlænger levetiden
- Øget synlighed: Takket være sin meget synlige lyse gule farve forbliver denne beskyttende ydre beklædningsgenstand særligt bemærkelsesværdig i svagt oplyste miljøer, hvilket forbedrer bærerens og sikkerheden på arbejdspladsen
- Sikre antistatiske egenskaber: Derudover overholder den EN 1149-5 antistatiske standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk beskyttelsesbeklædning |
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik, Dobbelt |
| Hals stil | Halsbånd |
| Vis mere |