Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 oversleeves Ultrasonisk Svejset og Tapede
Artikelnummer. 31114790 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Stil:
Elastik i begge ender
Artikelnummer. Stil
31114790 Elastik i begge ender
1 options
Artikelnummer. 31114790 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. YE30T0060000
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Flerlags barrierestof til beskyttelse mod farlige kemikalier med forbedret personlig beskyttelse
  • AlphaTec™ 3000 Oversleeves Ultrasonisk Svejset og Tapet - Model 600 er et fremragende supplement til enhver kemisk beskyttelsesdragt, da de er lavet af flerlags barrierestof, der giver pålidelig beskyttelse mod en bred vifte af kemikalier
  • Disse beskyttende armhylstre er i skriggul farve, hvilket giver høj synlighed for forbedret arbejdssikkerhed, især i miljøer med svagt lys, samtidig med at de giver holdbar beskyttelse mod ulykker og skader
  • De ultralydssvejsede og tapede samlinger på disse underarmsbeskyttelseshylstre tilbyder høj holdbarhed, hvilket sikrer ingen revne og flænger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Standard
Produkttype Kemikalieresistent hylster
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Sterilitet Ikke-steril
Stil Elastik i begge ender
Engangs Engangsbrug
Sømtype Ultralydssvejset
Latex fri Ja
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126