Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 oversko ultralydssvejset og tapet
Artikelnummer. 31114787 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Lukketype:
Elastisk åbning
Artikelnummer. Lukketype
31114787 Elastisk åbning
1 options
Artikelnummer. 31114787 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. YE30T0040000
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Flere lag barrierestof til kemikalieresistente arbejdsfodtøj med fleksibel og langtidsholdbar personlig beskyttelse
  • Fremstillet af beskyttende flerlags barrierestof, AlphaTec™ giver 3000 Overshoes Ultrasonically Weaveed Taped Model 400 fremragende modstandsdygtighed over for uorganiske kemikalier og biologiske farer
  • Disse oversko, der er klare gule i farven, tilbyder ikke kun kemisk resistens, men også høj synlighed i mørke omgivelser for at øge arbejdernes sikkerhed
  • Derudover er de blandt de mest komfortable, lette og robuste beskyttelsesfodtøj på markedet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Én størrelse
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Latex fri Ja
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastisk åbning
Sål Type Standard
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126
Modstand Kemikalieresistent, Blodbårne patogener, Let kemisk sprøjt, Luftbårne faste partikler
Produkttype Skoovertræk