Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 overboots Ultrasonisk Svejset og Tape
Artikelnummer. 31114788 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
31114788 Gul
1 options
Artikelnummer. 31114788 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. YE30T0040600
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Flerlags barrierestof til sikkerhedsfodtøj med kemisk resistens og heldagskomfort, slidstærk beskyttelse
  • AlphaTec™ 3000 STANDARD Overboots Ultrasonisk Svejset og Tapet - Model 406 giver et beskyttende flerlags barrierestof, der er yderst effektivt mod uorganiske kemikalier og biologiske farer
  • Dette beskyttelsesfodtøj er meget synligt takket være dets klare gule farve, som hjælper med at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen under svagt lys
  • Let og holdbar af natur tilbyder disse sikkerhedsoverstøvler en kombination af komfort og beskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Én størrelse
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Latex fri Ja
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastisk åbning
Sål Type Standard
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE CATEGORIA III (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, Tipo PB [6]-B, EN 14126
Modstand Kemikalieresistent, Blodbårne patogener, Let kemisk sprøjt, Luftbårne faste partikler
Produkttype Skoovertræk