Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 overstøvler Ultralydssvejset Model 406
Artikelnummer. 17909150 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse: 42 til 46
Artikelnummer.
17909150 Størrelse: 42 til 46
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17909150 Leverandør Ansell Leverandørnr. YE30W0040600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.75 DKK
    39.20 DKK / 1 par
    Spare 19.55 DKK
    33% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
AlphaTec™ 3000 Overstøvler Ultralydssvejset Model 406 har et beskyttende flerlags barrierestof, der er effektivt mod adskillige kemikalier.
  • En af de letteste og mest komfortable kemikaliebeskyttende beklædningsgenstande på markedet i dag, dette slidstærke flerlagsstof giver en ekstremt effektiv barriere mod både uorganiske kemikalier og biologiske farer.
  • Giver en stærk væske- og partikelbarriere
  • Overstøvler, elastik til toppen af støvlen, bindebånd og svejsede sømme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 42 til 46
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Sømtype Svejset
Til brug med (applikation) Uventede lækager spild eller andre udslip, Produktinspektion, Rengøring af anlæg og maskiner, Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger, Lastning og losning af lastbiler og køretøjer, Påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, Blanding eller lastning af kemikalier
Certificeringer/compliance CE-nummer, EN 14126:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Modstand Kemikalieresistent
Produkttype Støvleovertræk