Få mere at vide
Ansell AlphaTec 3000 heldragt, hætte
Beschreibung
- Designet til at beskytte, typiske innovative funktioner omfatter dobbelt lynlåssystemer og dobbelte manchetter
- Let og holdbar
- Meget synlig lys gul farve for forbedret arbejdssikkerhed
- Antistatisk
Spezifikation
Spezifikation
| Størrelse | Større |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Sømtype | Svejset |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Model- | Alphatec Model 121 |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af væsker og faste stoffer mellem fartøjer og tanke og procesudstyr, uventede lækager, spild eller andre udslip, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, lastning og losning af lastbiler og køretøjer, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, produktinspektion, blanding eller påfyldning af kemikalier og anlægsmaskiner, |
| Vægt (metrisk) | 80 gsm |
| Stil | Y30W121 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?