Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Cape-hætte med visir ultralydssvejset og tapet
Artikelnummer. 31114789 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Lukketype:
Pull-over
Artikelnummer. Lukketype
31114789 Pull-over
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 31114789 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. YE30T0050800
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Beskyttende flerlags barrierestof, effektivt mod adskillige kemikalier, med letvægt og holdbart materiale
  • AlphaTec™ 3000 Cape Hood med visir svejset og tapet - Model 508 er designet med et beskyttende flerlags barrierestof, som er yderst effektivt mod en række skadelige uorganiske kemikalier og biologiske farer
  • Med deres meget synlige, klare gule farve styrker disse kemiske beskyttelsesbeklædninger arbejdernes sikkerhed
  • Let og holdbar sikrer dette beskyttende overtøj vedvarende komfort og holdbar dækning for brugeren
  • Da det er lav lining, minimerer dette beskyttende beklædningsstykke risikoen for produktforurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hætte med visir
Størrelse Én størrelse
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Lukketype Pull-over
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126)