Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultralydssvejset og tapet - Model 757 - G05
Artikelnummer. 17131095
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17131095 Lille -
17161095 Medium -
17191095 Større -
17121105 X-Large -
17151105 2X-stor Pakke med 4
17181105 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17131095 Leverandør Ansell Leverandørnr. YE30TA0075702G05
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline ultralydssvejsede og tapede kemikaliebeskyttelsesdragts HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper holder støjen i en dragt under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm).
  • Specialiseret beskyttelse: De AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline ultralydssvejset og tapet - Model 757 helkropsbeskyttelsesdragt er blevet testet mod 200 kemikalier.
  • Ægte alsidighed: Denne kemikaliebeskyttelsesdragts HEPA-filter tilbyder sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper holder støjen i en dragt under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
  • Betragtet æstetik: Derudover har denne beskyttelsesdragt fastgjorte sokker med en elastisk støvleoverflap og er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med benoverflap båret udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængen
  • Reducerede risici: Nødsnorefunktionen i denne fulde beskyttelsesdragt tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
DESIGN FUNKTIONER:
  • Fuldt indkapslet dragt designet til brug i kombination med den permanent fastgjorte AlphaTec™ AVANT STS V.1 flyselskab regulator.
  • Dragtens funktioner inkluderer indvendigt luftkanalventilationssystem dobbelte manchetter, finger- og tommelfingerløkke, G01 Ansell Solvex (Nitril) handsker, G02 Ansell Barrierehandsker eller G05 AlphaTec™ 29-500 handsker.
  • Fastgjorte sokker med elastisk støvleklap og nødsnøre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farve Gul
Til brug med (applikation) Opening and draining pumps valves or lines, Filling, blending and charging of raw materials, Contaminated Environments, Chemical Handling, Transferring liquids and solids, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes, Loading and unloading of proces equipment
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Lille
Ankel stil Fastgjorte sokker, elastisk støvle over flap
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Air-Fed/Supply Systems
Køn Unisex
Hals stil Hætte
Produkttype Indkapslet kemisk beskyttelsesdragt
Beskyttelsesklasse CE KATEGORI III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Sømtype Svejset og tapet